Merck
455296
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
density
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
InChI key
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)