Przejdź do
453218
(3aS,4R,5S,6aR)-(+)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
98%
Synonim(y):
(+)-Corey lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
994,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
994,50 zł
Cena katalogowa1170,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +44°, c = 2.3 in methanol
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
114-118 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H]2OC(=O)C[C@@H]12
InChI
1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
InChI key
VYTZWRCSPHQSFX-ZTYPAOSTSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)