Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3190,00 zł
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
O[13CH2][C@@H]1O[13CH2][C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O.O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,2+1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-OFAMVBKFSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP) | description endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP) | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Glucose-1,6-13C2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?