Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
290 °C (lit.)
mp
75-77 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-14-12(13)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
InChI key
IODOXLXFXNATGI-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?