Przejdź do
448230
1-Dodecan-d25-ol
98 atom % D
Synonim(y):
Dodecyl-d25 alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.49
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+25
Form:
solid
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
density
0.931 g/mL at 25 °C
mass shift
M+25
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
InChI key
LQZZUXJYWNFBMV-VVZIYBSUSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
451851491276
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+25
mass shift
M+25
mass shift
M+11
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
bp
260-262 °C (lit.)
bp
-
bp
136-138 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)