Przejdź do
447277
Allyl(dichloro)methylsilane
95%
Synonim(y):
Allyl-methyl-dichlorosilane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2Si(Cl)2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-498-2
Beilstein/REAXYS Number:
1740877
MDL number:
Assay:
95%
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
119.5 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C4H8Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
YCEQUKAYVABWTE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)