Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł |
Informacje o tej pozycji
577,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
density
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-9(2,3)11-7-8-12-10(4,5)6/h11-12H,7-8H2,1-6H3
InChI key
KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 97% | description technical, ≥90% (GC) |
| assay 98% | assay 99% | assay 97% | assay ≥90% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.799 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.8 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.836 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.848 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.43 (lit.) | refractive index n20/D 1.428 (lit.) | refractive index n20/D 1.443 (lit.) | refractive index - |
| bp 196-198 °C (lit.) | bp 48-50 °C/12 mmHg (lit.) | bp 171-172 °C (lit.) | bp 56-57 °C/8 mmHg (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?