Przejdź do
446963
Trichloro(hexyl)silane
97%
Synonim(y):
Hexyltrichlorosilane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.61
EC Number:
213-178-1
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1739071
MDL number:
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
191-192 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H13Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
InChI key
LFXJGGDONSCPOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloro(hexyl)silane is a trichloroalkylsilane that can be used as a surfactant and a capping agent that functionalizes the surface atoms and attaches hexyl groups on silica substrates like silica nanoparticles (SiNPs).
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)