Przejdź do
446602
2,3-Dibromohexane, mixture of diastereomers
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(Br)CH(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.97
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
90 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(Br)C(C)Br
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)