Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-163-4
MDL number:
Form:
solid
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
mp
158-161 °C (lit.)
functional group
amide, carboxylic acid
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C4H5NO3/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H2,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
FSQQTNAZHBEJLS-UPHRSURJSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| mp 158-161 °C (lit.) | mp 130-135 °C (lit.), 137-140 °C (lit) | mp 130-135 °C (lit.) | mp 130-135 °C (lit.) |
| functional group amide | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?