Przejdź do
445037
O-Ethyl methylphosphonothioate
90%, liquid
Synonim(y):
EMPSH, EMPTA
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3P(S)(OH)OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Nazwa produktu
O-Ethyl methylphosphonothioate, 90%
assay
90%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(C)(S)=O
InChI
1S/C3H9O2PS/c1-3-5-6(2,4)7/h3H2,1-2H3,(H,4,7)
InChI key
XXNRHOAJIUSMOQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)