Merck
444693
Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3(CO2C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
134-139 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H18O6/c1-4-19-13(16)10-7-11(14(17)20-5-2)9-12(8-10)15(18)21-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
KXGOWZRHSOJOLF-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)