Merck
444677
Poly(vinyl acetate-co-crotonic acid)
beads
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[[CH2CH(OCCH3)]9[CH(CH3)CH(CO2H)]1]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
beads
composition
crotonic acid, 10 mol %
acid number
62‑70 mg KOH/g
transition temp
Tg (DSC) 61 °C (onset)
solubility
H2O: soluble (as salt form), absolute ethanol: soluble
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C(O)=O.CC(=O)OC=C
Application
Fixative and film former in hair care products.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)