Merck
443298
Triisopropylamine
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.27
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
222-317-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)C(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)