Merck
442011
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Beilstein:
6141956
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
97-101 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C9H14N4O2/c1-9(2,3)15-8(14)12-7(10)13-6-4-5-11-13/h4-6H,1-3H3,(H2,10,12,14)
Klucz InChI
IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)