Przejdź do
441341
N,N-Dimethylformamide-d7
99.5 atom % D
Synonim(y):
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
DCON(CD3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
Beilstein/REAXYS Number:
1908468
MDL number:
Isotopic purity:
99.5 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99.5 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
packaging
pk of 10 × 0.75 mL
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide-d7
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4472-41-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)