Przejdź do
440337
Tung oil
Synonim(y):
China wood oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
575,25 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
232-272-3
NACRES:
NA.23
MDL number:
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
gel time 12 min
Quality Segment
form
liquid
composition
ester of eleostearic acid, 80% , esters of linolenic, 9,12-linoleic, oleic, stearic and palmitic acids, 20%
color
Gardner: ≤12
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
acid number
≤6.9 mg KOH/g
saponification value
189‑195 mg KOH/g
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
General description
Tung oil is also called china wood oil that can be produced by cold pressing the seeds of tung tree. It can be used as a biodiesel and a drying oil in the production of paints.
Application
Tung oil is a plant oil that can be polymerized to produce a variety of products which include pressure sensitive adhesives, self-healed epoxy coatings, polyurethane foam, and vinyl ester resins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43002124245S7381
description
-
description
-
description
purified
description
dietary source of long-chain triglycerides and other lipids
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4795
refractive index
n20/D 1.4670-1.4780
refractive index
n20/D 1.4743 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C ()
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.), 0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
ester of eleostearic acid, 80% , esters of linolenic, 9,12-linoleic, oleic, stearic and palmitic acids, 20%
composition
-
composition
-
composition
-
description
gel time 12 min
description
-
description
-
description
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
552.2 °F - closed cup
flash_point_c
289 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)