Przejdź do
436801
(R)-(+)-Lactamide
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +21.0°, c = 10 in H2O
mp
50-53 °C (lit.)
functional group
amide, hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)/t2-/m1/s1
InChI key
SXQFCVDSOLSHOQ-UWTATZPHSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)