Merck
435880
Lead(II) iodate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lead diiodate, Lead iodate (Pb(IO3 )2 )
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb(IO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
557.01
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-168-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
mp
300 °C (dec.) (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.Pb/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
DRHWBADNSVQEGH-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
25659-31-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)