Przejdź do
433829
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NNHC6H4CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-330-0
MDL number:
Assay:
98%
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
253 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydrazine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
InChI key
XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Hydrazinobenzoic acid (p-Hydrazinobenzoic acid, HBA) has been reported as an ingredient of the cultivated mushroom Agaricus bisporus. It is carcinogenic to rodents. Mechanism of DNA damage by 4-hydrazinobenzoic acid has been studied by using 32P-labeled DNA fragments obtained from the human p53 and p16 tumor suppressor genes. It may be used for the preparation of 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)ethyl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)