Merck
432091
Praseodymium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Synonim(y):
Praseodymium trifluoride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PrF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.90
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-254-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
assay
99.99% trace rare earth metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES string
F[Pr](F)F
InChI
1S/3FH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)