Merck
425699
Holmium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Holmium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid holmium(III) salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)3Ho
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
reaction suitability
core: holmium, reagent type: catalyst
SMILES string
[Ho+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ho/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination
  • Diels-Alder reactions
  • Stereoselective cycloaddition reactions
  • Benzyl etherification
  • Acceleration of hydrogen-transfer reactions
  • Glycosylation
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)