Przejdź do
425443
Benzamide-15N
98 atom % 15N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
973,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CO15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
973,00 zł
Cena katalogowa1390,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
mp
125-128 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH2]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i8+1
InChI key
KXDAEFPNCMNJSK-VJJZLTLGSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
491837487783486809
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)