Przejdź do
424668
1-(o-Tolyl)biguanide
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4NHC(=NH)NHC(=NH)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-268-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
assay
98%
form
powder
mp
143-145 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C9H13N5/c1-6-4-2-3-5-7(6)13-9(12)14-8(10)11/h2-5H,1H3,(H6,10,11,12,13,14)
InChI key
SQZCAOHYQSOZCE-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(o-Tolyl)biguanide was used as a ligand in the synthesis of new vanadyl complexes with the formula [VOL2].xH2O (HL=1-(o-tolyl)biguanide, x=0.5).
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)