Merck
424293
(Hexafluoroacetylacetonato)(trimethylphosphine)silver(I)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ag(C5HF6O2)P(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.00
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CP(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
Application
Used for the chemical vapor deposition of silver.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)