Merck
424137
Sigma-Aldrich
IR-786 iodide
Dye content 97 %
Synonim(y):
2-[2-[2-Chloro-3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,3,3-trimethylindolium iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36ClIN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
611.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
775 nm
ciąg SMILES
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
Zastosowanie
IR laser dye