Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł 378,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-343-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
378,00 zł
Cena katalogowa504,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
218-220 °C/751 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
IQISOVKPFBLQIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Dimethoxytoluene (1,4-dimethoxy-2-methyl benzene) is a methoxy methyl benzene derivative. It has been synthesized from 2-methylhydroquinone. It is one of the volatile constituents identified from beechwood creosote and Tuber brumale species. It is reported to be one of the thermochemolysis products in Delaware bay particles and dissolved organic matters.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 99% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| bp 218-220 °C/751 mmHg (lit.) | bp - | bp 202-203 °C (lit.) | bp 244 °C (lit.) |
| density 1.049 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.025 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.039 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form crystals | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.522 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.514 (lit.) | refractive index n20/D 1.522 (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?