Przejdź do zawartości
422835
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CONHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-598-9
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
100-105 °C (lit.)
functional group
amide, hydroxyl
SMILES string
OCNC(=O)CCl
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
InChI key
TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide (N-methylolchloracetamide) is a N-hydroxymethyl derivative of chloroacetamide. One of the method reported for its synthesis is by the reaction of 2-chloracetamide with formaldehyde. It has been reported to be a formaldehyde releaser and an infrequent sensitizer to formaldehyde contact allergy. Influence of short and prolonged exposure of 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide (as formaldehyde donor/releaser) on lymph node responses has been investigated.
Application
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide (N-hydroxymethylchloroacetamide) may be used as a reagent in the synthesis of 1-(aminomethyl)-2-methoxynaphthalene hydrochloride and as a amidomethylating reagent for N,N-dialkylanilines (Tscherniac-Einhorn reaction).
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2832-19-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)