Merck
42170
2,4-Dinitrophenol
technical, moistened with water, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
α-Dinitrophenol, 2,4-DNP, DNP
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.11
EC Number:
200-087-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1246142
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.35 (vs air)
grade
technical
assay
≥97.0% (HPLC)
quality
moistened with water
contains
~33% water as stabilizer
mp
108-112 °C
SMILES string
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
InChI key
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dinitrophenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Desen. Expl. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)