Przejdź do
420697
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
96%
Synonim(y):
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
96%
Form:
liquid
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
76 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether, phenyl
SMILES string
COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
InChI key
RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reacted in asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions in the practical, large-scale synthesis of chiral pyrrolidines.
Forms azomethine ylides which readily undergo [3+2] cycloaddition to α,β-unsaturated esters affording N-benzyl substituted pyrrolidines in good yields.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)