Merck
419265
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-1,6-hexanediamine
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-(CH2)3N[(CH2)3CH3]2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.63
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-219-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
83 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCN(CCCC)CCCCCCN(CCCC)CCCC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)