Merck
418935
2-(2-Amino-4-nitroanilino)ethanol
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(NO2)NHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.19
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-450-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(ccc1NCCO)[N+]([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)