Przejdź do
41740
2,2-Dimethylvaleric acid
≥97.0%
Synonim(y):
2,2-Dimethylpentanoic acid, Neoheptanoic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C(CH3)2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-682-4
Beilstein/REAXYS Number:
1747703
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
liquid
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.422
density
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
ZRYCZAWRXHAAPZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethylvaleric acid is a branched-chain-fatty acid. It is a structural analog of di-n-propylacetate (DPA).[1]
Application
2,2-Dimethylvaleric acid may be employed as internal standard for the liquid chromatography-mass spectrometric determination of 2,2-dimethylbutyrate (DMB) in rat plasma.[2]
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)