Przejdź do
416622
Phenylsuccinic anhydride
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
assay
99%
form
solid
bp
191-192 °C/12 mmHg (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CC(C(=O)O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8O3/c11-9-6-8(10(12)13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
HDFKMLFDDYWABF-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)