Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl(CH2)8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
245-451-6
MDL number:
Assay:
98%
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
129-130 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCl
InChI
1S/C8H17ClO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
InChI key
YDFAJMDFCCJZSI-UHFFFAOYSA-N
General description
8-Chloro-1-octanol is a ω-chloro-1-alkanol.[1]
Application
8-Chloro-1-octanol may be employed for the following studies:
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.458 (lit.) | refractive index n20/D 1.511 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) |
| bp 129-130 °C/11 mmHg (lit.) | bp 82-85 °C/11 mmHg (lit.) | bp 83 °C/95 mmHg (lit.) |
| density 0.976 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.25 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.962 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group chloro, hydroxyl | functional group chloro | functional group alkyl halide, chloro |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?