Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł 909,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)2CHCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-223-1
Beilstein/REAXYS Number:
1772110
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
92-93 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-11-8(10)7-9(12-5-2)13-6-3/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 3,3-diethoxypropionate participates in the Yb(OTf)3 catalyzed synthesis of dihydropyridines (DHPs).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 90%, technical grade | description - | description targeting mouse Dhps |
| assay 90% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| density 0.978 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 92-93 °C/13 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| form liquid | form solid | form lyophilized powder |
| refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?