Przejdź do zawartości
414387
Vanadyl 2,9,16,23-tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 98 %
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H32N8O5V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
947.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
composition
Dye content, 98%
λmax
710 nm
SMILES string
O=[V]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Oc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Oc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Oc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Oc%14ccccc%14)cc4%13
InChI
1S/C56H32N8O4.O.V/c1-5-13-33(14-6-1)65-37-21-25-41-45(29-37)53-57-49(41)62-54-47-31-39(67-35-17-9-3-10-18-35)23-27-43(47)51(59-54)64-56-48-32-40(68-36-19-11-4-12-20-36)24-28-44(48)52(60-56)63-55-46-30-38(66-34-15-7-2-8-16-34)22-26-42(46)50(58-55)61-53;;/h1-32H;;/q-2;;+2
InChI key
NGSMDHYQABJENH-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)