Przejdź do zawartości
414352
cis-1,2-Diaminocyclohexane sulfate salt
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H16N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.27
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
SMILES string
OS(O)(=O)=O.N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)