Przejdź do
413445
Mercury(II) chloride
≥98%
Synonim(y):
Mercuric chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HgCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.50
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-299-8
MDL number:
Assay:
≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 mmHg ( 236 °C)
assay
≥98%
mp
277 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)