Merck
413267
Gadolinium(III) octanoate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)6CO2]3Gd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.46
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
SMILES string
CCCCCCCC(=O)O[Gd](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)