Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł 448,80 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-151-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
448,80 zł
Cena katalogowa528,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
140-143 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Br)(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10Br2O4/c1-3-12-5(10)7(8,9)6(11)13-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
PFZYFZRUPFUEOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethyl dibromomalonate reacts with sodium methoxide in cyclohexene to afford dibromonorcarane. It also reacts with allyl(pyridine)cobaloximes to afford the corresponding allyl-substituted esters.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description technical grade, 90% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 90% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| bp 140-143 °C/18 mmHg (lit.) | bp 105-108 °C/11 mmHg (lit.) | bp - | bp 66-67 °C/18 mmHg (lit.) |
| density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.601 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.31 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?