Przejdź do
409863
Bisphenol A propoxylate
average Mn ~344, PO/phenol 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C[C6H4[OCH2CH(CH3)]nOH]2
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
average Mn ~344
composition
PO/phenol, 1
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)