Przejdź do
409103
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt
99%
Synonim(y):
Sodium 6-(p-toluidino)-2-naphthalenesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14NNaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.35
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S([O-])(=O)=O)cc1
Application
Suitable for use as as fluorescent probe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)