Merck
40902
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)phenyl isothiocyanate
≥95.0%
Synonim(y):
3-Isothiocyanatobenzyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥95.0%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
35-38 °C
rozpuszczalność
chloroform: 0.1 g/mL, clear, very faintly brownish-yellow
ciąg SMILES
BrCc1cccc(c1)N=C=S
Zastosowanie
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)