Przejdź do
407984
1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl)butane
Synonim(y):
4,4′,4′′-(1-Methyl-1-propanyl-3-ylidene)tris[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H52O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.81
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-420-7
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
183-190 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC(c1cc(c(O)cc1C)C(C)(C)C)c2cc(c(O)cc2C)C(C)(C)C)c3cc(c(O)cc3C)C(C)(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)