Merck
407550
Poly(propylene glycol) 4-nonylphenyl ether acrylate
average Mn ~419
Synonim(y):
Nonylphenol polypropylene glycol acrylate, Polypropylene glycol nonylphenyl ether acrylate
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
average Mn ~419
contains
100 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccc(OCCCOCCCOC(=O)C=C)cc1.CCCCCCCCCc2ccc(OCCCOCCCOCCCOC(=O)C=C)cc2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)