Przejdź do
407402
Sodium tetrachloroaluminate
98%
Synonim(y):
Aluminum sodium chloride, Sodium aluminum tetrachloride, Sodium chloroaluminate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaAlCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.78
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-050-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
mp
185 °C (lit.)
density
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI key
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetrachloroaluminate
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)