Merck
406325
[2-(Acryloyloxy)ethyl](4-benzoylbenzyl)dimethylammonium bromide
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)2(CH2C6H4COC6H5)Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.32
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
118-123 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(CCOC(=O)C=C)Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)