Przejdź do
405264
Hexafluoro-2-butyne
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C≡CCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.03
UNSPSC Code:
12142100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-732-7
MDL number:
Assay:
99%
Produkt 405264 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
105 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
bp
−25 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C4F6/c5-3(6,7)1-2-4(8,9)10
InChI key
WBCLXFIDEDJGCC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Other Notes
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Gas cylinderSkull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)