Merck
404934
Sigma-Aldrich
Dibutoxydibutyltin
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3O]2Sn[(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
136-138 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCO[Sn](CCCC)(CCCC)OCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)